P4308
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Synonyme(s) :
Potassium antimonate, hydrated
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
44.3-49.8% Sb (iodometric)
Chaîne SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Clé InChI
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
- Antimony oxide (Sb2O3), which is applicable as a sorbent material for the removal of cobalt from radioactive waste.
- Amphiphilic antimony(V)complexes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable