1180004
USP
Dextroamphetamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
Synonyme(s) :
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextroamphetamine
Poids mol.
monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Clé InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amphetamine Sulfate
- Amphetamine Sulfate Tablets
- Dextroamphetamine Sulfate
- Dextroamphetamine Sulfate Tablets
- Phenylpropanolamine Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.