1089172
USP
Cannabinoid Acids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
cannabis
Fabricant/nom de marque
USP
Concentration
1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer)
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Composants
- Cannabidiolic acid [CAS 1244-58-2]
- Tetrahydrocannabinolic acid [CAS 23978-85-0]
- Cannabidivarinic acid [CAS 31932-13-5]
- Cannabigerolic acid [CAS 25555-57-1]
- Tetrahydrocannabivarinic acid [CAS 39986-26-0]
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C