1082639
USP
Butyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Stearic acid butyl ester
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butyl stearate
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Clé InChI
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Butyl Palmitostearate
- Butyl Stearate
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable