Principaux documents
1012859
USP
Alitame - Alanine Amide Impurity
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R)-2-Amino-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)propanamide, N-(2,2,4,4-Tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide
25 MG
577,00 €
577,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
577,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
577,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
alitame
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S1C(C(C1(C)C)NC(=O)C(N)C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2OS/c1-6(11)7(13)12-8-9(2,3)14-10(8,4)5/h6,8H,11H2,1-5H3,(H,12,13)
Clé InChI
VAVRZFPMKSCTDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Alitame - Alanine Amide Impurity USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable