Documents
1.06445
SAFC
L-glutamate de sodium monohydraté
EMPROVE® EXPERT, ChP, FCC, NF, E 621
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-glutamate de sodium monohydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8NNaO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.11 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro E:
E621
Numéro de classement CE :
205-538-1
Agence
ChP
NF
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
6.7-7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>200 °C (sublimed)
Température de transition
flash point >900 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le L-glutamate de sodium est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, le L-glutamate de sodium est surtout utilisé dans les formes orales.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable