Principaux documents
Y0875
Sigma-Aldrich
Extrait de levure Select
for use in microbial growth medium
250 G
105,00 €
1 KG
308,00 €
105,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
250 G
105,00 €
1 KG
308,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
105,00 €
Check Cart for Availability
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5(10% solution)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Yeast extract is the water-soluble portion of autolyzed yeast, often used in culture media. Yeast extract contains a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates.
Yeast extract is used in all solid media, on which stock cultures are maintained, due to its ability in promoting growth of most bacterial contaminants, thereby making them visible to identify. Yeast extract does not enhance the growth of wild-type cells but essential for auxotrophic mutants.[1]
Application
D'usage général en bactériologie, adapté à la culture de divers micro-organismes.
L'extrait de levure est utilisé comme constituant de milieux de culture microbiologiques pour divers micro-organismes et dans une variété d'applications de génétique moléculaire.
Select Yeast Extract has been used:
  • as a supplement in the minimal sporulating medium (MSL) for the secretory production of human tumor necrosis factor-α (TNFα) using the carboxypeptidase Y (Cpy) signal peptide.[2]
  • in the isolation of halophilic archaea.[3]
  • as a component of microbial growth medium for cultivation of marine bacterial strain Zobellia uliginosa.[4]
    Suitable for use as nutritional source in microbial media.
Autres remarques
Portion soluble dans l'eau des levures autolysées avec des vitamines du complexe B intactes. L'extrait de levure est un mélange d'acides aminés, de peptides, de vitamines soluble dans l'eau et de glucides pouvant être utilisé comme additif dans les milieux de culture.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Characterization and antimicrobial potential of extremely halophilic archaea isolated from hypersaline environments of the Algerian Sahara
Quadri I, et al.
Microbiological research, 186, 119-131 (2016)
Chlamydomonas in the Laboratory
The Chlamydomonas Sourcebook (2009)
L Wu et al.
Journal of applied microbiology, 97(1), 93-103 (2004-06-10)
Isolation, identification and characterization of a highly efficient isomaltulose producer. After an enrichment procedure for bacteria likely to metabolize isomaltulose in sucrose-rich environments, 578 isolates were screened for efficient isomaltulose biosynthesis using an aniline/diphenylamine assay and capillary electrophoresis. An isolate
Kim M Handley et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 59(Pt 4), 886-892 (2009-03-31)
A Gram-negative, arsenate-respiring and arsenite-oxidizing marine bacterium, NKSG1(T), was isolated from hydrothermal sediment at Santorini, Greece. Strain NKSG1(T) was a facultatively anaerobic, motile, non-spore-forming, rod-shaped bacterium. Growth occurred optimally at 35-40 degrees C, between pH 5.5 and 9.0 and with
Shareef Muzyed et al.
International journal of biological macromolecules, 166, 789-797 (2020-11-07)
The ι-carrageenan degrading marine bacterium, Cellulophaga baltica, was isolated from the surface of a filamentous red alga Vertebrata fucoides. Maximum ι-carrageenase production was optimized by single-factor experiments. Optimal fermentation conditions were 1.6 g/L furcellaran, 4 g/L yeast extract as carbon sources, 5 g/L
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.