SML2772
SAR405838
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2′S,3R,4′S,5′R)-6-Chloro-4′-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2′-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-dihydro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-2-oxospiro[3H-indole-3,3′-pyrrolidine]-5′-carboxamide, MI 77301, MI-77301, MI77301
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C([C@@H]1N[C@@H](CC(C)(C)C)[C@@]2(C(NC3=C2C=CC(Cl)=C3)=O)[C@H]1C4=CC=CC(Cl)=C4F)N[C@@H]5CC[C@H](CC5)O
InChI
1S/C29H34Cl2FN3O3/c1-28(2,3)14-22-29(19-12-7-15(30)13-21(19)34-27(29)38)23(18-5-4-6-20(31)24(18)32)25(35-22)26(37)33-16-8-10-17(36)11-9-16/h4-7,12-13,16-17,22-23,25,35-36H,8-11,14H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t16-,17-,22-,23-,25+,29+/m0/s1
Clé InChI
IDKAKZRYYDCJDU-HBMMIIHUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable