SML2163
HPN-07
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2, 4-Disulfonyl PBN, 2,4-Disulfophenyl-N-tert-butylnitrone, ARL 16556, CPI 22, Cerovive, Disodium 4-[(tert-butyl-imino) methyl]benzene-13-disulfonate N-oxide, Disufenton sodium, NXY-059, Nxy 059, OKN-007, OKN007, Oklahoma nitrone-007
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]/[N+](C(C)(C)C)=C\C(C=CC(S([O-])(=O)=O)=C1)=C1S([O-])(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C11H15NO7S2.2Na/c1-11(2,3)12(13)7-8-4-5-9(20(14,15)16)6-10(8)21(17,18)19;;/h4-7H,1-3H3,(H,14,15,16)(H,17,18,19);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XLZOVRYBVCMCGL-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable