SML1760
BAM15
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial protonophore uncoupler
Synonyme(s) :
BAM 15, N5,N6-bis(2-Fluorophenyl)[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine
About This Item
Produits recommandés
product name
BAM15, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=CC=CC=C4F
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable