SML0851
GZ-793A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-[2,6-cis-Di(4-methoxyphenethyl)piperidin-1-yl]propane-1,2-diol hydrochloride, 3-[(2R,6S)-2,6-Bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-piperidinyl]-(2R)-1,2-propanediol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 3 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H37NO4.ClH/c1-30-25-14-8-20(9-15-25)6-12-22-4-3-5-23(27(22)18-24(29)19-28)13-7-21-10-16-26(31-2)17-11-21;/h8-11,14-17,22-24,28-29H,3-7,12-13,18-19H2,1-2H3;1H/t22-,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FLFFCQKGCYZDOI-SJUVJREQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable