Principaux documents
670120
Millipore
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Synonyme(s) :
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt, UDPG, Uridine-5ʹ-diphosphoglucose, 2Na, UDP-Glc
250 MG
Demander
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N2O17P2 · 2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9879
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OCC2OC(C(C2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Nuttall, F.Q., et al. 1988. Am. J. Med. 85, 77.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.