Documents
S1753
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol 6-phosphate barium salt
≥90%
Synonyme(s) :
D-Glucitol 6-phosphate
About This Item
Formule linéaire :
C6H13O9PBa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90%
Forme
solid
Impuretés
water (Karl Fischer, NMT 8.5% (2 MOLES/MOLE))
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Ba++].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);/q;+2/p-2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
ANEIDNTXSPRLJW-BTVCFUMJSA-L
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable