N8641
Nutrient Mixture F-12 Ham
HEPES modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Ham’s F-12
About This Item
Produits recommandés
product name
Nutrient Mixture F-12 Ham, HEPES Modification, with 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
>7.2
Composants
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable