N6506
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide sodium salt
≥92%
Synonyme(s) :
Deamino DPN, Deamino NAD, Deaminodiphosphopyridine nucleotide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥92%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5C(=O)N=CNc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17(32)9-2-1-3-26(4-9)20-15(30)13(28)10(40-20)5-38-43(34,35)42-44(36,37)39-6-11-14(29)16(31)21(41-11)27-8-25-12-18(27)23-7-24-19(12)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,28-31H,5-6H2,(H2,22,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,23,24,33);;
Clé InChI
XVDVDRZCJWZVDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3