K2389
Kainic acid monohydrate
≥98% (HPLC), from Digenea simplex
Synonyme(s) :
2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Digenea simplex
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
Clé InChI
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Application
- As a convulsant to induce epileptogenesis and epilepsy in mice.
- To stimulate in vitro excitotoxic trauma in spiral ganglion neurons on inner hair cells.
- To induce seizures in rat model.
- To induce status epilepticus in adult male Wistar rats.
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable