Principaux documents
I9770
Supelco
Methyl indole-3-acetate
analytical standard, suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Synonyme(s) :
Indole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 3-indolylacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Beilstein:
158031
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Essai
≥99%
Adéquation
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Clé InChI
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tian-Yu Mao et al.
Physiologia plantarum, 170(3), 318-334 (2020-08-06)
Weeping is a specific plant architecture with high ornamental value. Despite the considerable importance of the weeping habit to landscaping applications and knowledge of plant architecture biology, little is known regarding the underlying molecular mechanisms. In this study, growth and