I1759
Isosorbide dinitrate
powder
Synonyme(s) :
ISDN
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~60% lactose
Couleur
white
Solubilité
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
Chaîne SMILES
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3