E006
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide
Synonyme(s) :
β-CCA methylamide, FG-7142, N-Methyl-β-carboline-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
light tan
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
Clé InChI
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... BZRAP1(9256)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience