5.06044
Muscimol
Synonyme(s) :
Muscimol, GABA A Receptor Agonist, Muscimol, GABAA Receptor Agonist, Muscimol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GABAA
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Fischer, H., et al. 2005. J. Physiol.564, 465.
Ramirez, D.R., et al. 2005. Neurobiol. Learning and Memory.84, 184.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable