A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H38IN5O6
Poids moléculaire :
583.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1NC(=O)NC1CCCCCC(=O)NCCC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CI
InChI
1S/C21H38IN5O6/c1-16-17(27-21(31)26-16)5-3-2-4-6-18(28)23-8-7-19(29)24-9-11-32-13-14-33-12-10-25-20(30)15-22/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,30)(H2,26,27,31)
InChI key
DBOWCCSTSCXTEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Especially useful for cysteine labeling in many proteomics applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Features and Benefits
- Easily eluted from streptavidin or avidin affinity matrices under mild conditions
- Incorportates a 16 atom hydrophilic spacer
- Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
Other Notes
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent.
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)