Principaux documents
CLS354108
Corning® Falcon® Culture Slide
size 8 well, case of 96
Synonyme(s) :
microscope slide
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Conditionnement
case of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 354108
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
8 well
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.