CLS354114
Corning® Falcon® Culture Slide
size 4 well, case of 24
Synonyme(s) :
microscope slide
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 354114
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
4 well