A2846
A-134974 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N7-[(1′R,2′S,3′R,4′S)-2′,3′-dihydroxy-4′-aminocyclopentyl]-4-amino-5-iodopyrrolopyrimidine dihydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
H2O: soluble
Auteur
Abbott
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.N[C@H]1C[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cc(I)c3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H14IN5O2.2ClH.H2O/c12-4-2-17(6-1-5(13)8(18)9(6)19)11-7(4)10(14)15-3-16-11;;;/h2-3,5-6,8-9,18-19H,1,13H2,(H2,14,15,16);2*1H;1H2/t5-,6+,8+,9-;;;/m0.../s1
Clé InChI
INMLNTBMPNIKQK-HWZUHWJPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.