76220
Papain from Carica papaya
powder, ≥3 U/mg
Synonyme(s) :
Papain powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
papaya
Forme
powder
Activité spécifique
≥3 U/mg
Poids mol.
Mr ~23000
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves