55345
N-Methyl-L-threonine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(2S,3R)-3-Hydroxy-2-(methylamino)butyric acid, N-Me-Thr-OH
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -24.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composition
carbon, 44.2-46.0%
nitrogen, 10.3-10.8%
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
CCAIIPMIAFGKSI-DMTCNVIQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable