T0254
L-Tryptophane
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-3-indolepropionique, Acide (S)-2-amino-3-(3-indolyl)propionique
About This Item
product name
L-Tryptophane, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
0.5 M HCl: 50 mg/mL
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Informations sur le gène
human ... TDO2(6999) , TPH1(7166) , TPH2(121278)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)