434248
L-Abrine
99%
Synonyme(s) :
Nα-Methyl-L-tryptophan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +65°, c = 1 in 0.5 M NaOH
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CN[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CZCIKBSVHDNIDH-NSHDSACASA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable