Y0001423
Difloxacin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methylpiperazino)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
difloxacin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H
Clé InChI
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable