V5262
Veal infusion broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Adéquation
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Catégories apparentées
Application
Composants
Veal infusion (from 500 g) 10g/L
Proteose peptone 10 g/L
Sodium chloride 5g/L
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques