PHR1291
Cefazolin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Cefazolin, CFZ, Cephazolin
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C0682800
traceable to USP 1097603
Famille d'API
cefazolin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nnc1C)SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@@H](C3=O)NC(=O)C[n]4nnnc4)C(=O)O
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Clé InChI
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standard for application in quality control. Provides pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable