Principaux documents
O8208
Sigma-Aldrich
Orcinol monohydrate
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Beilstein:
1071903
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
290 °C (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
Clé InChI
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for sugars.
Autres remarques
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Smadar Shulami et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25957-25975 (2014-07-30)
Geobacillus stearothermophilus T-6 produces a single extracellular xylanase (Xyn10A) capable of producing short, decorated xylo-oligosaccharides from the naturally branched polysaccharide, xylan. Gel retardation assays indicated that the master negative regulator, XylR, binds specifically to xylR operators in the promoters of