M1556000
Methyl 12-hydroxystearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl 12-hydroxystearate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
Clé InChI
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)