F1628
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Synonyme(s) :
FITC–Celite®
Produits recommandés
Nom du produit
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
Forme
powder
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
8-12% FITC
Couleur
yellow to orange
Adéquation
suitable for fluorescent labeling techniques
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clé InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable