34321-M
FITC, Isomer I
Synonyme(s) :
FITC, Isomer I, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
orange-red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clé InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable