C4916
5-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
5-CFDA, 5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
5-Carboxyfluorescein diacetate, ~95% (HPLC)
Essai
~95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Clé InChI
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.