Principaux documents
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Numéro Beilstein :
2414132
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
Pf
116-119 °C
118-120 °C
Chaîne SMILES 
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
Clé InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Application
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable