Documents
447056
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Acetoxypropionyl chloride
97%
Synonyme(s) :
O-Acetyl-L-lactyl chloride, AP-Cl
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(O2CCH3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.56
Numéro Beilstein :
1722943
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Application
Frequently used chiral building block. Also used to resolve a bicyclic α-hydroxylactone and to prepare chiral phosphonates used in an enantiomeric excess assay of unprotected amino acids. Useful chiral derivatizing agent.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kende, A.S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)
Zhu, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Hulst, R. et al.
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Burlina, F. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)