33992
Aklomide
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-nitrobenzamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-6-3-4(10(12)13)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
Clé InChI
GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?