Principaux documents
290009
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Benzoic acid potassium salt
250 G
44,90 €
1 KG
140,00 €
44,90 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
44,90 €
1 KG
140,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Beilstein:
3719165
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
44,90 €
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
N Zengin et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(4), 763-769 (2010-12-07)
In this study, the genotoxic effects of sodium benzoate (SB) and potassium benzoate (PB) were investigated in cultured human peripheral lymphocytes using chromosomal aberrations (CA), sister chromatid exchange (SCE), and micronuclei (MN). The level of nuclear DNA damage of SB
Microphase Separation with Small Amphiphilic Molecules: Crystal Structure of Preservatives Sodium Benzoate (E 211) and Potassium Benzoate (E 212).
Butterhof C, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(15), 2816-2821 (2013)
Polylactones, 19. Anionic polymerization of L-lactide in solution.
Kricheldorf HR and Kreiser-Saunders I.
Makromol. Chem., 191(5), 1057-1066 (1990)
Dajie Lin et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 195-200 (2013-03-19)
An amplification strategy for signal tracing was developed by introducing a host-guest binding reaction into the assembly process of gold nanorods (AuNRs) superstructure. The amplification pathway firstly used a thio-β-cyclodextrin (SH-β-CD) functionalized gold nanoparticles to label signal antibody, and then
Wanchun Xiang et al.
ChemSusChem, 6(2), 256-260 (2013-01-25)
Sensing the sun: Incorporation of a cyanomethyl benzoic acid electron acceptor into donor-π-acceptor sensitizers for dye-sensitized-solar cell is shown to lead to devices with improved conversion efficiency when compared with more widely used cyanoacetic acid acceptor.