MABN889-AF488
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Antibody, clone 5E9 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 5E9, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C9ORF72(203228)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-GA) Western Blotting applications (Mackenzie, I.R., et. al. (2013). Acta Neuropathol. 126(6):859-79).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Gly-Ala repeats in GST-fusion recombinant C9orf72 protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2