Principaux documents
E8020-K
Sigma-Aldrich
Human C-Peptide Standard
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable