Principaux documents
8.21240
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-166-4
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
pb
138-140 °C/4 hPa
Pf
86-88 °C
Température de transition
flash point 193 °C
Masse volumique apparente
440 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
379.4 °F
Point d'éclair (°C)
193 °C