Documents
8.01847
Sigma-Aldrich
n-Butyl vinyl ether
(stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
Synonyme(s) :
n-Butyl vinyl ether, Vinyl butyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-860-7
Pression de vapeur
51 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
190 °C (DIN 51794)
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-8.6 % (v/v)
Point d'ébullition
93-94 °C/1013 hPa
Pf
-113 °C
Température de transition
flash point -6 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup