Principaux documents
109983
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl vinyl ether
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
Synonyme(s) :
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.55
Beilstein:
773787
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
760 mmHg ( 109 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Contient
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
109 °C (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup