5.05601
LRH-1 Antagonist
Synonyme(s) :
LRH-1 Antagonist, Liver Receptor Homologue 1 Antagonist, NR5A2 Antagonist, Nuclear Receptor Subfamily 5 Group A Member 2 Antagonist, 1-(3ʹ-(1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-3-yl)biphenyl-3-yl)ethanone, 1-(3ʹ-(1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-1H-pyrazol-3-yl)-3-biphenylyl)ethanone, Nuclear Receptor Subfamily 5 Group A Member 2 Antagonist, 1-(3ʹ-(1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-3-yl)biphenyl-3-yl)ethanone, 1-(3ʹ-(1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-1H-pyrazol-3-yl)-3-biphenylyl)ethanone, Liver Receptor Homologue 1 Antagonist, NR5A2
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
LRH-1
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable