407256
IGF-II, CF, Mouse, Recombinant
288,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
288,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Chao, W. & P. A. DAmore, 2008. Cytokine Growth Factor Rev.19, 111.
Belfiore, A., 2007. Curr. Pharm. Des.13, 671.
Cornish, J., et al. 2007. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.292,E117.
Merrick, D., et al. 2007. BMC Dev. Biol.7, 65.
Pavelic, J., et al. 2007. Indian J. Med. Res.125, 511.
VarelaNieto, I., et al. 2007. Curr. Pharm. Des.13,687.
Denley, A. et al. 2005. Cytokine Growth Factor Re,v.16, 421.
LeRoith, D. & C.T. Roberts Jr., 2003. Cancer Lett.195,127.
Buchanan, C.M., et al. 2001. Biochem. J.360, 431.
Werner, H. & D. LeRoith, 2000. Cell. Mol. Life Sci.57, 932.
Goya, L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274 24633.
Daughaday, W.H., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 5823.
Holthuizen, P.E., et al. 1993. Regul. Pept.48, 77.
McCarthy, T.L., et al. 1992. Endocrinology130, 1303.
Zindy, F., et al. 1992. J. Hepatol.14, 30.
Rotwein, P. & L.J. Hall, 1990. DNA Cell Biol.10,725.
Rotwein, P., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 265.
Stempien, M.M., et al. 1986. DNA5, 357.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2