374000
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Synonyme(s) :
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
Clé InChI
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable