Principaux documents
119147
Sigma-Aldrich
Adenosine A1 Receptor Antagonist I
DPCPX
Synonyme(s) :
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, 1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N