Documents
1.04013
Supelco
Furfural
GR for analysis ACS
Synonyme(s) :
Furfural, 2-Furancarbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
202-627-7
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
Puissance
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.1-19.3 % (v/v)
Point d'ébullition
162 °C/1013 hPa
Pf
-37 °C
Température de transition
flash point 60 °C
Solubilité
83 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): 1.155 - 1.163
Titrable free acid: ≤ 0.02 meq/g
Evaporation residue: ≤ 0.5 %
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup